Få mere at vide
1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30373227
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30373227 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30373227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445858500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile
CAS 862574-87-6
Molekylær formel C11H7NO2F2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2
SMIL FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N
IUPAC navn 1-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropan-1-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 223.17
Formel vægt 223.0445