Få mere at vide
1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropancarbonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile |
| CAS | 862574-87-6 |
| Molekylær formel | C11H7NO2F2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMIL | FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N |
| IUPAC navn | 1-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropan-1-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.17 |
| Formel vægt | 223.0445 |