missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine, TRC

Artikelnummer. 30134948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134948 500 mg
30003277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA622450500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 138564-61-1
Molekylær formel C17H22N4OS
Molekylvægt (g/mol) 330.45
Synonym [2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methylpiperazine (9CI)
IUPAC navn [2-(2-aminoanilino)-5-methylthiophen-3-yl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc(C)sc2Nc3ccccc3N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine
Analyt- eller komponentnavne 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H22N4OS/c1-12-11-13(17(22)21-9-7-20(2)8-10-21)16(23-12)19-15-6-4-3-5-14(15)18/h3-6,11,19H,7-10,18H2,1-2H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 330.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.