Få mere at vide
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049204
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049204 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049204 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
CAS 65514-71-8
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, Clozapine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N
IUPAC navn [2-(2-amino-4-chloroanilino)phenyl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1404 g/mol