Få mere at vide
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 65514-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 Cl N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, Clozapine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N |
| IUPAC navn | [2-(2-amino-4-chloroanilino)phenyl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone |
| Vis mere |