Få mere at vide
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin, 97%
Artikelnummer. 11392859
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392859 1 g 1g
11302869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27729.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155,285 g/mol
Farmakologisk evaluering af antagonismen af nikotins centrale virkninger af mecamylamin og pempidin, hvor pempidin viste sig at øge ED50 af nikotin (0,73 mg/kg) til undertrykkelse af spontan aktivitet på en dosisrelateret måde. Ved en dosis på 3 mg/kg øgede pempidin nikotinets ED50 4,7 gange.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmakologisk evaluering af antagonismen af nikotins ′centrale virkninger af mecamylamin og pempidin, hvor pempidin viste sig at øge ED50 af nikotin (0,73 mg/kg) til undertrykkelse af spontan aktivitet på en dosisrelateret måde. Ved en dosis på 3 mg/kg øgede pempidin ′nikotin ED50 4,7 gange.
Opløselighed Opløselig i toluen
, dimethylformamid.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-55-0
Molekylær formel C10H21N
Molekylvægt (g/mol) 155.285
MDL nummer MFCD00006493
InChI nøgle XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
IUPAC navn 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin
SMIL CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Tæthed 0.858
Kogepunkt 187 °C til 188 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Beilstein 103806
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7080
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, dimethylformamid.
Formel vægt 155.28
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine