Få mere at vide
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302869 5 g 5g
11392859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155.285 g/mol
Farmakologisk evaluering af antagonismen af nikotins centrale virkninger af mecamylamin og pempidin, hvor pempidin viste sig at øge ED50 af nikotin (0,73 mg/kg) til undertrykkelse af spontan aktivitet på en dosisrelateret måde. Ved en dosis på 3 mg/kg øgede pempidin nikotinets ED50 4,7 gange.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmakologisk evaluering af antagonismen af nikotins ′centrale virkninger af mecamylamin og pempidin, hvor pempidin viste sig at øge ED50 af nikotin (0,73 mg/kg) til undertrykkelse af spontan aktivitet på en dosisrelateret måde. Ved en dosis på 3 mg/kg øgede pempidin ′nikotin ED50 4,7 gange.
Opløselighed Opløselig i toluen
, dimethylformamid.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-55-0
Molekylær formel C10H21N
Molekylvægt (g/mol) 155.285
MDL nummer MFCD00006493
InChI nøgle XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
IUPAC navn 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin
SMIL CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Tæthed 0.858
Kogepunkt 187°C to 188°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Amine-like
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 103806
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,7080
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,dimethylformamide.
Formel vægt 155.28
Procent renhed 97%