Få mere at vide
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10493741 5 g Glasflaske 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10493741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416960050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Navn note 95%
CAS 79-55-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8580g/mL
Kogepunkt 187,0 °C til 188,0 °C
Flammepunkt 50 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H21N
Brydningsindeks 1,4570 til 1,4600
MDL nummer MFCD00006493
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7189
Specifik vægtfylde 0.858
Synonym pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
InChI nøgle XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
IUPAC navn 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin
Molekylvægt (g/mol) 155.28
PubChem CID 6603
Formel vægt 155.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.