Få mere at vide
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-179182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
Artikelnummer. 10058521
Brand: Thermo Scientific Acros 300860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2403-89-6 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2403-89-6
Molekylær formel C10H21NO
Molekylvægt (g/mol) 171.28
MDL nummer MFCD00191220
InChI nøgle NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
IUPAC navn 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-ol
SMIL CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 76°C
Farve Gul
Tæthed 0.9670g/mL
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 118°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.967
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viskositet 15.3 mPa.s (80°C)
Formel vægt 171.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager