Få mere at vide
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol, 99%
Artikelnummer. 10421301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421301 250 g Plastflaske 250g
10058521 5 g Glasflaske 5g
10043420 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300862500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2403-89-6 | C10H21NO | 171,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2403-89-6
Molekylær formel C10H21NO
Molekylvægt (g/mol) 171.28
MDL nummer MFCD00191220
InChI nøgle NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
IUPAC navn 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-ol
SMIL CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70 °C til 76 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9670g/mL
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt 118 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.967
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: 4,8% (20 °C). Andre opløseligheder: i ethanol: 55% (20 °C), i acetone: 38% (20 °C), i kloroform: 52% (20 °C)
Viskositet 15,3 mPa (80 °C)
Formel vægt 171.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager