Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 70 °C til 76 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9670g/mL |
| Kogepunkt | 238 °C |
| Flammepunkt | 118 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |