Få mere at vide
1-[2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613603
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10613603 250 mg 250mg
10223032 1 g 1g
10386564 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00470CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5059-36-9
Molekylær formel C12H21N3
Molekylvægt (g/mol) 207.32
MDL nummer MFCD03407319
InChI nøgle AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 247631
IUPAC navn 1-[2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazin
SMIL CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Formel vægt 207.32
Procent renhed 97%