Få mere at vide
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475525
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475525 1 g 1g
15485525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61782.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86386-77-8
MDL nummer MFCD11111978
Synonym 1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranylmethyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate
Mængde 1 g
Formel vægt 333.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof