Få mere at vide
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate |
| CAS | 73151-29-8 |
| Molekylær formel | C24H21Cl2N3O4S |
| MDL nummer | MFCD00941391 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)CN4C=CN=C4)C(Cl)=C1.O[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.41 |
| Procent renhed | 98% |