Få mere at vide
1-(2,2,4,4-Tetramethylcyclohexyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,2,4,4-Tetramethylcyclohexyl)ethanone |
| CAS | 2088857-25-2 |
| Molekylær formel | C12H22O |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-9(13)10-6-7-11(2,3)8-12(10,4)5/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| IUPAC navn | 1-(2,2,4,4-tetramethylcyclohexyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vægt | 182.1671 |