Få mere at vide
1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052380
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052380 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052380 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1034.300025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
CAS 1185167-55-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H14 N2 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Isopropyl-4-(methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride, 4-Thiazolemethanamine, N-methyl-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H14N2S.2ClH/c1-6(2)8-10-7(4-9-3)5-11-8;;/h5-6,9H,4H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CNCc1csc(n1)C(C)C
IUPAC navn N-methyl-1-(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 243.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.0411 g/mol