Få mere at vide
1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| CAS | 1185167-55-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 S . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Isopropyl-4-(methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride, 4-Thiazolemethanamine, N-methyl-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2S.2ClH/c1-6(2)8-10-7(4-9-3)5-11-8;;/h5-6,9H,4H2,1-3H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CNCc1csc(n1)C(C)C |
| IUPAC navn | N-methyl-1-(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine;dihydrochloride |
| Vis mere |