Få mere at vide
1-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-2-pyrrolidinone |
| CAS | 909566-58-1 |
| Molekylær formel | C8H15NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-, 1-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-2-pyrrolidinone, 1-[(2S)-1-Hydroxybutan-2-yl]pyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-10)9-5-3-4-8(9)11/h7,10H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](CO)N1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.1103 |