Få mere at vide
1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| CAS | 1346599-09-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Naphthalenol, 1-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, 1-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-2-naphthalenol, 1-(3-Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl)naphthalen-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)18-14-6-3-2-5-13(14)8-9-16(18)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3 |
| SMIL | CNCCC(c1cccs1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-[3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropyl]naphthalen-2-ol |
| Vis mere |