Få mere at vide
1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol
CAS 1346599-09-4
Analyt- eller komponentnavne 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Naphthalenol, 1-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, 1-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-2-naphthalenol, 1-(3-Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl)naphthalen-2-ol
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)18-14-6-3-2-5-13(14)8-9-16(18)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3
SMIL CNCCC(c1cccs1)c2c(O)ccc3ccccc23
IUPAC navn 1-[3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropyl]naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 297.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1187 g/mol