missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30052652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052652 25 mg
17943886 100 mg
30463709 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 130198-05-9
Analyt- eller komponentnavne 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP), Venlafaxine Imp. C (EP), 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.1496 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.