Få mere at vide
1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17992466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17992466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17992466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol
CAS 1329795-88-1
Analyt- eller komponentnavne 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H33 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. H (EP), Venlafaxine Imp. H (EP), 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol, Venlafaxine Hydrochloride Impurity H, Venlafaxine Impurity H, D,L-N,N-Didesmethyl-N-(4-methoxyphenethyl) Venlafaxine
InChI formel InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL COc1ccc(CCNCC(c2ccc(OC)cc2)C3(O)CCCCC3)cc1
IUPAC navn 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-[2-(4-methoxyphenyl)ethylamino]ethyl]cyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 383.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 383.246 g/mol