Få mere at vide
1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Etomidate Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 17944196
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17944196 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17944196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1264.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Etomidate Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etomidate Acid (1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid)
CAS 56649-48-0
Analyt- eller komponentnavne Etomidate Acid (1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Etomidate Imp. A (EP) as R-Enantiomer, Etomidate Acid, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, (R)-, (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 1-((1R)-1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1R)-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, R 28141, Etomidate Impurity A as R-Enantiomer
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-13-7-11(14)12(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
SMIL C[C@H](c1ccccc1)n2cncc2C(=O)O
IUPAC navn 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Mængde 50 mg
Formel vægt 216.0899 g/mol