Få mere at vide
[1-[[[(1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
[1-[[[(1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Montelukast |
| CAS | 774538-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | cis-Montelukast |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C35H36ClNO3S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1Z)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Impurity G, Montelukast EP Impurity G, Montelukast USP Related Compound G, Montelukast cis Isomer |
| SMIL | ClC1=CC=C(C=CC(/C=C\C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC(O)=O)CC3)CCC4=C(C(C)(C)O)C=CC=C4)=C2)=N5)C5=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.18 |
| Mængde | 25 mg |