missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30347517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347517 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43186925MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid
CAS 1281895-47-3
Molekylær formel C27H42N2O9
Mængde 25 mg
Synonym 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid, 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) 1-[(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-hydrazinedicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C27H42N2O9/c1-12-18(13-2)36-22(31)27(9,21(30)17-14-15-19(34-10)20(16-17)35-11)29(24(33)38-26(6,7)8)28-23(32)37-25(3,4)5/h14-16,18H,12-13H2,1-11H3,(H,28,32)/t27-/m1/s1
SMIL CCC(CC)OC(=O)[C@](C)(N(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC navn pentan-3-yl (2R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]amino]-3-oxopropanoate
Molekylvægt (g/mol) 538.64
Formel vægt 538.289
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.