missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30405922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405922 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI38561510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone
CAS 61985-25-9
Molekylær formel C5H6N2O
Mængde 10 g
Synonym 1-(1H-Imidazol-5-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-1H-imidazole, 4-Acetylimidazole, 4-Methylcarbonylimidazole
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-2-6-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7)
SMIL CC(C1=CN=CN1)=O
IUPAC navn 1-(1H-imidazol-5-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Formel vægt 110.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.