missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 53981-69-4 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)-1-ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1H-imidazole, 2-Acetylimidazole, 2-Imidazolyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-6-2-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(=O)c1ncc[nH]1 |
| IUPAC navn | 1-(1H-imidazol-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.114 |
| Formel vægt | 110.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?