Få mere at vide
1-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1-octanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1-octanone |
| CAS | 58068-80-7 |
| Molekylær formel | C14H19N3O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Octanoylbenzotriazole, N-Octanoylbenzotriazole, 1-(1-Oxooctyl)-1H-benzotriazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O/c1-2-3-4-5-6-11-14(18)17-13-10-8-7-9-12(13)15-16-17/h7-10H,2-6,11H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(benzotriazol-1-yl)octan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vægt | 245.1528 |