Få mere at vide
1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid (>75%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 269.08 |