missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 516455-57-5 |
| Molekylær formel | C11H10N4O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c1-7-6-10(16)15(14-7)11-12-8-4-2-3-5-9(8)13-11/h2-6,14H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC1=CC(=O)N(N1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0855 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?