missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-2-naphthalenol, TRC

Artikelnummer. 30464415
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30464415 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4959052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-2-naphthalenol
CAS 1454257-23-8
Molekylær formel C12H9NO3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H9NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-8,14H/b8-7+
SMIL O=N(/C=C/C1=C(O)C=CC2=C1C=CC=C2)=O
IUPAC navn (E)-1-(2-nitrovinyl)naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 215.2
Formel vægt 215.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.