Få mere at vide
1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Artikelnummer. p-7051803
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
Artikelnummer. 11375017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042004.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2424-92-2 | C20H38O4 | 342.52 g/mol
1,18-Octadecandicarboxylsyre anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, som dispergeringsmiddel, emulgeringsmiddel, som smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2424-92-2
Molekylær formel C20H38O4
Molekylvægt (g/mol) 342.52
MDL nummer MFCD00059627
InChI nøgle JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
PubChem CID 75502
ChEBI CHEBI:73728
IUPAC navn icosandisyre
SMIL C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Smeltepunkt 127°C
Lineær formel HO2C(CH2)18CO2H
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 342.52
Fysisk form Pulver