Få mere at vide
1,18-oktacanedicarboxylsyre
Beskrivelse
1,18-Octadecandicarboxylsyre anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, som dispergeringsmiddel, emulgeringsmiddel, som smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,18-Octadecanedicarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 127 °C |
| Lineær formel | HO2C(CH2)18CO2H |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 342.52 |
| Fysisk form | Pulver |