Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 tommer. Graphite/Vespel™ Fittings Tætningsring
Artikelnummer. 12756348
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
12756348 1,6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12756348 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 072653
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af 15% grafit og 85% Vespel
  • Sammensat af grafit og Vespel
  • Mekanisk robust, hårdt materiale, lang levetid
  • Danner stærkt greb med kapillarsøjle
Tekniske data
Type Grafit Vespel Tætningsring 1/16 tommer x 3,2 mm x 2 mm
Længde (metrisk) 2 mm
Bredde (metrisk) 3.2 mm
Materiale 15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk) indvendig 1,6 mm