Få mere at vide
1,14-Tetradecanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,14-Tetradecanediol |
| CAS | 19812-64-7 |
| Molekylær formel | C14H30O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,14-Dihydroxytetradecane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h15-16H,1-14H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | tetradecane-1,14-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.39 |
| Formel vægt | 230.2246 |