Få mere at vide
1,13-Tetradecadiene, 90+%
Artikelnummer. 15490338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490338 25 g 25g
15470338 1 g 1g
15480338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53479.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21964-49-8 | C14H26 | 194.362 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21964-49-8
Molekylær formel C14H26
Molekylvægt (g/mol) 194.362
MDL nummer MFCD00014941
InChI nøgle XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
PubChem CID 30875
IUPAC navn tetradeca-1,13-dien
SMIL C=CCCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,13-Tetradecadiene
Tæthed 0.849
Kogepunkt 131°C (17 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lineær formel CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 g
Beilstein 1741459
Formel vægt 194.36
Procent renhed ≥90%