Få mere at vide
1,13-Tetradecadien-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,13-Tetradecadien-4-ol |
| CAS | 114837-51-3 |
| Molekylær formel | C14H26O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14(15)12-4-2/h3-4,14-15H,1-2,5-13H2 |
| SMIL | OC(CCCCCCCCC=C)CC=C |
| IUPAC navn | tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vægt | 210.1984 |