missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,12-Dodecanediol, TRC

Artikelnummer. 30375106
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375106 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49473525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,12-Dodecanediol
CAS 5675-51-4
Molekylær formel C12 H26 O2
Mængde 25 g
Synonym 1,12-Dodecanediol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,12-Dihydroxydodecane, D 0969, Dodecamethylene glycol, n-Dodecane-1,12-diol, NSC 81250, α,ω-Dodecanediol
InChI formel InChI=1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
SMIL OCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn dodecane-1,12-diol
Molekylvægt (g/mol) 202.33
Formel vægt 202.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.