Få mere at vide
1,12-Dodecanediol, TRC
Artikelnummer. 30375441
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30375441 100 g
1 options
Artikelnummer. 30375441
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD494735100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Dodecanediol
CAS 5675-51-4
Molekylær formel C12 H26 O2
Mængde 100 g
Synonym 1,12-Dodecanediol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,12-Dihydroxydodecane, D 0969, Dodecamethylene glycol, n-Dodecane-1,12-diol, NSC 81250, α,ω-Dodecanediol
InChI formel InChI=1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
SMIL OCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn dodecane-1,12-diol
Molekylvægt (g/mol) 202.33
Formel vægt 202.1933