Få mere at vide
1,12-Dodecanediol, 99%
Artikelnummer. 11379789
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379789 25 g 25g
11389789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22885.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
1,12-Dodecandiol anvendes i polyesterpolyolerne til polyurethaner, belægninger og blæk, klæbemidler, lastomerer, polyestere og co-polyestere, polymertværbindere, farmaceutiske mellemprodukter, duftstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,12-Dodecandiol anvendes i polyesterpolyolerne til polyurethaner
, belægninger og blæk, klæbemidler, lastomerer, polyestere og co-polyestere, polymertværbindere, farmaceutiske mellemprodukter, duftstoffer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og varm æter. Uopløseligt i vand og petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5675-51-4
Molekylær formel C12H26O2
Molekylvægt (g/mol) 202.34
MDL nummer MFCD00004755
InChI nøgle GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
IUPAC navn dodecan-1,12-diol
SMIL OCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Dodecanediol
Smeltepunkt 81°C to 84°C
Kogepunkt 188°C to 190°C (12 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1742760
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
Formel vægt 202.34
Procent renhed 99%