Få mere at vide
1,12-Dodecanediol, 98%
Artikelnummer. 13488318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488318 25 g Glasflaske 25g
13428328 100 g Glasflaske 100g
13478318 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117610250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5675-51-4
Molekylær formel C12H26O2
Molekylvægt (g/mol) 202.34
MDL nummer MFCD00004755
InChI nøgle GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
IUPAC navn dodecan-1,12-diol
SMIL OCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 12-Dodecanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79.0°C to 81.0°C
Farve Brun til Orange
Kogepunkt 324.0°C
Flammepunkt 176°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)12OH
Mængde 25 g
Beilstein 01,II,562
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1% in water.
Viskositet 16 mPa.s (85°C)
Formel vægt 202.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver