Få mere at vide
1,12-dibromododecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484777 5 g 5g
11494777 25 g 25g
11404787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21254.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.132 g/mol
1,12-Dibromododecan, bruges som et organisk kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,12-Dibromododecane, bruges som et organisk kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varm
methanol - næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Stabil. Brændbar. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3344-70-5
Molekylær formel C12H24Br2
Molekylvægt (g/mol) 328.132
MDL nummer MFCD00000226
InChI nøgle ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
IUPAC navn 1,12-dibromododecan
SMIL C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Dibromododecane
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 215°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1742763
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol- almost transparency.
Formel vægt 328.13
Procent renhed 98%