Få mere at vide
1,12-dibromododecan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10486810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10486810 100 g Glasflaske 100g
10591174 5 g Glass bottle 5g
10367380 25 g Glasflaske 25g
10207163 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10486810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158451000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3344-70-5
Molekylær formel C12H24Br2
Molekylvægt (g/mol) 328.13
MDL nummer MFCD00000226
InChI nøgle ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
IUPAC navn 1,12-dibromododecan
SMIL C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Dibromododecane
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 42.0°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 215.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)12Br
Mængde 100 g
Beilstein 01, II, 134
Formel vægt 328.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk fast stof