Få mere at vide
1,12-diaminododecan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326866 25 g 25g
11316866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04258.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecan bruges til syntese af medicinske lægemidler, polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,12-Diaminododecan anvendes til syntese af medicinske
lægemidler, polymerer.
Opløselighed Opløselig i ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2783-17-7
Molekylær formel C12H28N2
Molekylvægt (g/mol) 200.37
MDL nummer MFCD00008155
InChI nøgle QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
IUPAC navn dodecan-1,12-diamin
SMIL C(CCCCCCN)CCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Diaminododecane
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Lineær formel H2N(CH2)12NH2
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1742765
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 200.37
Procent renhed ≥98%