Få mere at vide
1,12-diaminododecan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316866 5 g 5g
11326866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04258.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecan bruges til syntese af medicinske lægemidler, polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,12-Diaminododecan anvendes til syntese af medicinske
lægemidler, polymerer.
Opløselighed Opløselig i ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2783-17-7
Molekylær formel C12H28N2
Molekylvægt (g/mol) 200.37
MDL nummer MFCD00008155
InChI nøgle QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
IUPAC navn dodecan-1,12-diamin
SMIL C(CCCCCCN)CCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Diaminododecane
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Lineær formel H2N(CH2)12NH2
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1742765
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 200.37
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,12-Diaminododecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,12-Dodecanediamine