Få mere at vide
1,11b-Dedihydrotetrabenazin, TRC
Artikelnummer. 30009444
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009444 2.5 mg
30005127 10 mg
30008649 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4536052.5MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100322-43-8
Molekylær formel C19H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 315.41
Synonym 3,4,6,7-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, 3,4,6,7-Tetrahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2H-benzo[a]quinolizin-2-one;
SMIL O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,11b-Dedihydrotetrabenazine
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3
Formel vægt 315.1834