Få mere at vide
1,11-Undecanedicarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,11-Undecanedicarboxylic Acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vægt | 244.1675 |