Få mere at vide
1,11-Undecanedicarboxylsyre
Artikelnummer. 15520544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15520544 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15520544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369441000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,11-Undecanedicarboxylic acid
CAS 505-52-2
Smeltepunkt 112,0 °C til 114,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C13H24O4
Lineær formel HO2C(CH2)11CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 02,731
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether
InChI nøgle DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
IUPAC navn tridecandisyre
Molekylvægt (g/mol) 244.33
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
Formel vægt 244.33
Procent renhed ≥92% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.