Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 11-Undecanedicarboxylic acid |
| Navn note | 94% |
| CAS min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 112,0 °C til 114,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HO2C(CH2)11CO2H |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .