Få mere at vide
1,11-undecandicarboxylsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15500544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15500544 5 g 5g
15510544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15500544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369440050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-52-2
Molekylær formel C13H24O4
Molekylvægt (g/mol) 244.33
MDL nummer MFCD00002740
InChI nøgle DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
IUPAC navn tridecandisyre
SMIL C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Navn note 94%
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112.0°C to 114.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2C(CH2)11CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02,731
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vægt 244.33
Procent renhed ≥92%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.