missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,11-Diaminoundecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,11-Diaminoundecane |
| CAS | 822-08-2 |
| Molekylær formel | C11H26N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,11-Undecamethylenediamine, NSC 59818, Undecamethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H26N2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-13H2 |
| SMIL | NCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC navn | undecane-1,11-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.34 |
| Formel vægt | 186.2096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?