missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, TRC

Artikelnummer. 30356859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356859 10 mg
30350596 50 mg
30355011 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41749310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 929-75-9
Molekylær formel C8H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 192.26
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamine
SMIL NCCOCCOCCOCCN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
Formel vægt 192.1474
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.