missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,11-Bis(methanesulfonyloxy)-3,6,9-trioxandecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,11-Bis(methanesulfonyloxy)-3,6,9-trioxandecane |
| CAS | 55400-73-2 |
| Molekylær formel | C10 H22 O9 S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-(2-methylsulfonyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vægt | 350.0705 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?